Läs mer
Sartorius Skrivarpapper, etiketter och bläck för YDP-skrivare
Produktkod. 15318824 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Produkttyp:
Standard skrivarpapper
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15318824 Standard skrivarpapper Paket med 5
15296949 Standard skrivarpapper Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15318824 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 69Y03287
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.93 SEK
    318.26 SEK / Paket med 5
    Save 14.67 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skrivarpapper, etiketter och bläck för användning med YDP30 och YDP40 laboratorieskrivare. Designad för att producera snabba, tydliga utskrifter. Välj vanliga eller självhäftande pappersrullar med färgband för termotransfertryck eller vanliga pappersrullar endast för direkt termotryck.
För användning med YDP30 och YDP40 laboratorieskrivare
  • YDP30 Premium Printer skriver ut med både direkta termiska och termiska överföringsmetoder
  • YDP40 Standard Printer använder endast direkt termisk utskrift
Specialiserade papper och färgband
  • Direkt termisk utskrift är idealisk för mindre stränga krav (endast pappersrulle)
  • Termotransferutskrifter skapar blekningsbeständiga utskrifter för användning i reglerade områden
    • Alternativet inkluderar både papper och färgband
    • Välj mellan vanliga eller självhäftande pappersrullar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material papper
Regerade Ja
Färg Vitt
Längd (engelska) 78.7 ft.
Längd (metrisk) 24 m
Bredd (engelska) 918.6 ft.
Bredd (metrisk) 280 m
För användning med (utrustning) Standard Lab Printer YDP40 eller Premium Lab Printer YDP40
Produkttyp Standard skrivarpapper
Kvantitet 5 Pk.