Läs mer
Sartorius Skrivarpapper
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4235253 Handla allt Sartorius Produkter
För användning med (utrustning):
YDP06 matrisskrivare
YDP20-0CE skrivare
Längd (engelska):
550 tum.
1944 in.
Längd (metrisk):
1397 cm
4937.76 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10663182
Brand: Sartorius 6906937
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Papper för olika Sartorius skrivare.
Papper för användning med balansskrivare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) YDP20-0CE skrivare
Längd (engelska) 1944 in.
Längd (metrisk) 4937.76 cm
Typ Skrivarpapper