Läs mer
Sartorius Skrivare för Secura™ , Quintix™ , Practum™ Analytiska och precisionsvågar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 14844741 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
:
Standard Laboratorieskrivare
Produktkod.
14844741 Standard Laboratorieskrivare
1 options
Produktkod. 14844741 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer YDP40
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
GLP och standardlaboratorieskrivare
Standard labbskrivare: YDP40
  • Överför lätt viktmått till papper
  • Termisk skrivare med 203 x 203 dpi upplösning
  • För Secura , Quintix och Practum laboratorievågar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Secura, Quintix , Practum Laboratoriebalans
Elektriska krav 240 V/50 Hz/10 amp enfas
Typ Standard termisk linjeskrivare