Läs mer
Sartorius Pumphuvuden för Vivaflow™ Masterflex Pumpmodeller
Produktkod. 10161091 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
För användning med:
Vivaflow™ 200
Vivaflow™ 50 och 200
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med unitSize
10161091 Vivaflow™ 200 Varje
10121141 Vivaflow™ 50 och 200 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10161091 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer VFA013
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pumphuvuden i olika storlekar för Vivaflow 50 och/eller 200
  • Masterflex, Easy-Load modeller
  • Kräver Masterflex Pump VFP002
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Vivaflow™ 200
Typ Pumphuvud