Learn More
Sartorius Quantitative Grade 389 F Filter Papers
These filter papers are used for quantitative and gravimetric analyses as well as for pressure or vacuum filtration. They are made out of 100 % cotton linters with an α-cellulose content of > 98 % and are acid-washed to make the papers ashless and achieve high purity.
194.82 SEK - 448.80 SEK
Spécification
Color Code Yellow
Format Disc
Particle Retention 8 to 12 μm
Filtration Speed 20 sec.
Grade 389
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Diameter (Metric) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diameter (Metric) Prix Quantité et disponibilité  
11765336
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
FT-3-112-150
150 mm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11755336
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
FT-3-112-125
125 mm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11735336
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
FT-3-112-090
90 mm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11745336
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius
FT-3-112-110
110 mm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Ash-free (ash content ≤ 0.01 % according to DIN 540370)
  • Wet-strengthened
  • Color-coded box for easy selection
Spécification
Spécification
Yellow
8 to 12 μm
389
0.19 mm
Disc
20 sec.
100/Pk.
Vidéos
FDS