Läs mer
Sartorius Kvantitativt 393 filterpapper
Handla allt Sartorius Produkter
Färgkod:
Gult
Lila
Diameter (metrisk):
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Kvantitativt 393 filterpapper
Tillverkad av 100% bomullslinters. Askfri (askahalt≤ 0,01 % enligt DIN 540370). Våtförstärkt. Färgkodad låda för enkelt val.
Specifikationer
Specifikationer
| Färgkod | Lila |
| Formatera | Skiva |
| Material | 100 % bomullslinters (> 98% alfa-cellulosa, askfri) |
| Partikelretention | 1 till 2μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringshastighet | 250 sek. |
| Kvalitet | 393 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.18 mm |
| Typ | Kvantitativt filterpapper |
| Visa mer |