Läs mer
Sartorius Quintix™ Analytisk vägningsvåg 220 gx 0,1 mg 4 dp
Handla allt Sartorius ProdukterDescripción
Includes
Manuell dragskydd, universell strömadapter, kåpa för användning, applikationsguide, dammskydd
Erbjuder smart och effektiv vägning, förbättrade arbetsflöden med pekskärm och rullningsteknik som gör att användaren enkelt kan navigera genom alla vägningsoperationer. Sartorius Quintix™ Analytiska vågar ger tillförlitliga och exakta resultat.
- Enkel menynavigering och integrerade applikationer med en knapptryckning
- Tydligt synliga ikoner gör det lätt att följa vägningsoperationer; visade resultat ger användare omedelbar feedback och förtroende
- Maximal noggrannhet hela tiden, tack vare isoCAl™ helautomatisk intern kalibrering och vägningsjustering
- Journalföringen är enklare med Quintix USB-kontakt och arbetsanslutning till en skrivare eller dator
Specifikationer
- Nivåkontroll: Glasnivåindikator med luftbubbla för centrering
- Kalibrering: Intern, helautomatisk kalibrering; extern erbjuds också
- Vägningsenheter: g, ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, delar/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Stabilitetsindikator: Ja
- Sabotageskydd: Övervakningslås
- Höljesskydd: Acetonrengörbart hölje
- Verifierade modeller: Ja
- Språkval: engelska, franska, spanska
- Stöldlås: Kensington-lås och låsfunktion för kabel eller kedja
- Utgång: Mini-USB
- Ström: 100-240 V (universell)
Standardtillämpningar: vägning; densitet; procentsats; kontrollvägning, topphållning, räkning; instabila förhållanden. Speciella laboratoriumapplikationer inkluderar blandning; komponenter; statistik och konvertering.
Especificaciones
Especificaciones
| Automationsgränssnitt | Pekskärm |
| Kalibreringspunkter | 200 g |
| Certifikat och efterlevnad | 2009/23/EC, EN 45501:1992, OIMl |
| Anslutningstyp | Mini USB |
| Kapacitet | 220 g |
| Visningstyp | Färg |
| Läsbarhet | 0.1 mg |
| Inkluderar | Manuell dragskydd, universell strömadapter |
| Utjämning | Manuell glasnivåindikator med luftbubbla |
| Linjäritet | ±0,2 mg |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.