Learn More
Sartorius Quintix™ Analytisk vägningsvåg 220 gx 0,1 mg 4 dp
GREENER_CHOICE
Product Code. p-4686822 Shop All Sartorius Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet:
60 g
120 g
220 g
Läsbarhet:
0.1 mg
Modell:
64
124
224
Inkluderar:
Manuell dragskydd, Universal strömadapter, USB
Manuell dragskydd, universell strömadapter
Manuellt dragskydd, Universal strömadapter, USB, certifikat
missing translation for 'unitSize'
1 enhet
Varje
Product Code. 13512980
missing translation for 'mfr': Sartorius QUINTIX1241S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Includes
Manuellt dragskydd, Universal strömadapter, USB-datakabel, kåpa för användning, applikationsguide, dammskydd
Erbjuder smart och effektiv vägning, förbättrade arbetsflöden med pekskärm och rullningsteknik som gör att användaren enkelt kan navigera genom alla vägningsoperationer. Sartorius Quintix™ Analytiska vågar ger tillförlitliga och exakta resultat.
  • Enkel menynavigering och integrerade applikationer med en knapptryckning
  • Tydligt synliga ikoner gör det lätt att följa vägningsoperationer; visade resultat ger användare omedelbar feedback och förtroende
  • Maximal noggrannhet hela tiden, tack vare isoCAl™ helautomatisk intern kalibrering och vägningsjustering
  • Journalföringen är enklare med Quintix USB-kontakt och arbetsanslutning till en skrivare eller dator
Specifikationer
  • Nivåkontroll: Glasnivåindikator med luftbubbla för centrering
  • Kalibrering: Intern, helautomatisk kalibrering; extern erbjuds också
  • Vägningsenheter: g, ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, delar/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Stabilitetsindikator: Ja
  • Sabotageskydd: Övervakningslås
  • Höljesskydd: Acetonrengörbart hölje
  • Verifierade modeller: Ja
  • Språkval: engelska, franska, spanska
  • Stöldlås: Kensington-lås och låsfunktion för kabel eller kedja
  • Utgång: Mini-USB
  • Ström: 100-240 V (universell)
Standardtillämpningar: vägning; densitet; procentsats; kontrollvägning, topphållning, räkning; instabila förhållanden. Speciella laboratoriumapplikationer inkluderar blandning; komponenter; statistik och konvertering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Automationsgränssnitt Pekskärm
Kalibreringspunkter 100 g
Certifikat och efterlevnad 2009/23/EC, EN 45501:1992, OIMl
Anslutningstyp Mini USB
Kapacitet 120 g
Visningstyp Färg
Läsbarhet 0.1 mg
Inkluderar Manuell dragskydd, Universal strömadapter, USB
Utjämning Manuell glasnivåindikator med luftbubbla
Linjäritet ±0,2 mg
Material ABS-plast, pressgjuten aluminium
Min. Provvikt 82 g
Modell 124
Repeterbarhet ±0,1 mg
Känslighetsdrift ±1,5 ppm/° C
Stabiliseringstid 2 sek
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 30 °C
Typ Analysvåg
Garanti 2 år
Bredd (engelska) 8,5 tum
Bredd (metrisk) 21.6 cm
Bredd (metrisk) panorering 9 cm
Höjd (engelska) 12,6 tum
Höjd (engelska) kammare 8,22 tum
Höjd (metrisk) 32 cm
Höjd (metrisk) kammare 20.9 cm
Djup (engelska) 14,1 tum
Djup (metriskt) 36 cm
Diameter (metrisk) yttre panna 90 mm
Vikt (engelska) 11 lb.
Vikt (metrisk) 4.9 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Wattal 2 w
Amperage 0,2 A
Frekvens 50/60 Hz
Lagligt för handel Klass I