Läs mer
Sartorius Quintix™ Semi-mikrovågar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-5162688 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet:
40 g, 60 g
Modell:
Quintix 125D
Quintix 65
Läsbarhet:
0.01 mg
0.01, 0.01, 0.1 mg
Repeterbarhet:
0.02 mg, 0.04 mg
0.02 mg, 0.04 mg, 0.07 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15506310
Brand: Sartorius QUINTIX125D1S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erbjuder fyra olika vägningsområden för att uppfylla behoven på de flesta 5-siffriga vägningsapplikationer
  • Har avancerad mekanisk och elektronisk vägningsteknik
  • isoCAL: automatisk intern justering kan programmeras med definierade intervall eller förändringar i omgivningstemperaturen
  • SQmin: minsta provreferens kan programmeras och visas på vågen dagligen.
  • Överbelastningsskydd
  • Anslut balansen till en dator med hjälp av en USB och överföringsresultat omedelbart
  • Vägningsresultat kan skrivas ut inom några sekunder i enlighet med GLP/GMP
  • Mindre footprint och kontrolldisplay på framsidan med integrerat kylsystem
  • Effektivt och enkelt för dragskåp och bänkskivor
  • Avtagbar panna i rostfritt stål
  • Enkelt block, monolitisk viktcell för optimal prestanda och repeterbarhet
  • Enkel pekskärm för enkel navigering (utan manual)
  • Avtagbara, rullande glasdörrar och komplett dragkammare
  • Formad bottenplatta tillhandahåller spillskydd och kan enkelt tas bort och rengöras
  • Högkapacitetsspecifikationer för att rymma stora bägare och tarabehållare
Specifikationer:
  • Känslighetsdrift mellan 10°C till 30°C:± 1 ppm/K
  • isoCAL Temperaturändring: 1,5k
  • isoCAL Tidsintervall: 4 timmar
  • Skärmens uppdateringshastighet: 0,2 mm, 0,4 mm
  • Diameter för vågskål: 80 (90 valfritt)
  • Vägningskammarens höjd: 218 mm
  • Mått (D x B x H): 37,6 x 21,4 x 31,6 cm (14,8 x 8,4 x 12,4 tum)
  • Nettovikt: ca. 7,8 kg
Modell 125D Quintix Semi-mikrobalans:
  • Vägningskapacitet: 40g, 60g, 120g
  • Läsbarhet: 0,01 mg, 0,01 mg, 0,1 mg
  • Repeterbarhet: 0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg
  • Linjäritet: 0,1 mg, 0,1 mg, 0,2 mg
  • Stabiliseringstid: 6, 6, 2 sek
Modell 65 Quintix Semi-mikrobalans:
  • Viktkapacitet: 40g, 60g
  • Läsbarhet: 0,01 mg, 0,01 mg
  • Repeterbarhet: 0,02 mg, 0,04 mg
  • Linjäritet: 0,1 mg, 0,1 mg
  • Stabiliseringstid: 6, 6 sek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering isoCAl (automatisk intern justering)
Kapacitet 40 g, 60 g
Visningstyp Pekskärm
Läsbarhet 0.01, 0.01, 0.1 mg
Formatera Semi-mikro
Modell Quintix 125D
Repeterbarhet 0.02 mg, 0.04 mg, 0.07 mg
Stabiliseringstid 6/6/2 sek
Typ Semi mikrovåg
Bredd (engelska) 8,4 tum
Bredd (metrisk) 214 mm
Höjd (engelska) 12,4 tum
Höjd (engelska) kammare 8,5 tum
Höjd (metrisk) 316 mm
Höjd (metrisk) kammare 218 mm
Djup (engelska) 14,8 tum
Djup (metriskt) 376 mm
Lagligt för handel Klass I