Läs mer
Sartorius Reservdelar till Microsart Tratt
Handla allt Sartorius Produkter
Typ:
Microsart Basstöd
Microsart Frit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 14-555-783: Microsart™ Frit
- 14-555-784: Microsart Sockel 47 mm, rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Microsart Tratt |
| Material | Rostfritt stål |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | Varje |
| Typ | Microsart Basstöd |
| Diameter (metrisk) membran | 4.7 cm |