Läs mer
Sartorius Ersättningsdel för polykarbonatfiltreringshållare
Produktkod. 15912660 Handla allt Sartorius Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Typ:
Filterstöd
Filtersystemstoppare
Mottagarflaska
Plugg
Silikon O-ring
Slangnippel
Översta delen
Kvantitet:
1 st
10-pack
2-pack
3-pack
Förpackningsstorlek
Paket med 10
Varje
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15912660
missing translation for 'mfr': Sartorius 6981090
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Ersättningsdel för polykarbonatfiltreringshållare är för användning med Microsart™ Fördelare 16510 och 16511.
  • Tillbehör av polykarbonat
  • För användning med Microsart™ Fördelare 16510, 16511
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Filterhållare
Material Polykarbonat
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1 st
Typ Mottagarflaska
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.