Beskrivning
För klarning eller sterilfiltrering av upp till cirka 200 ml volymer vattenlösningar
Typ 16510 är komplett med mottagarkolv, och kan drivas med såväl undertryck som med lätt övertryck (0,5 bar rekommenderas för högsta ståtider). Det är, tillsammans med en vakuumhandpump, ett praktiskt, kostnadseffektivt system för filtreringen i laboratoriet eller utanför. För sterilfiltrering är filterhållaren, som ingår i leveransen, utrustad med ett glasfiberfilter 13400-0013 och möjliggör en steril avluftning för tryckkompensering för att undvika kontaminering av sterilfiltratet. Tratten passar på lockets centrala öppning och förenklar inhällningen av vätska i den övre delen. Typ 16511 är som 16510, men utan mottagarflaska. Den används på en sugkolv eller ett vakuumgrenrör, t.ex Combisart .
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Vakuumfilterhållare, grenrörssystem |
| Material | Polykarbonat |
| Material (membran) | Hydrofil PES |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | För klarning eller sterilfiltrering av upp till cirka 200 ml volymer vattenlösningar |
| Kvantitet | Varje |
| Typ | Filtreringshållare |
| Volym (metrisk) mottagare | 200 mL |
| Volym (metrisk) Övre | 250 mL |
| Visa mer |