Läs mer
Sartorius™ arium™ Rengöringsspruta
Produktkod. 15133047 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Arium Pro-DI, Pro-UF, Pro-UV och Pro-VF-system, Arium 611-system, Arium 613APV trycktank
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15133047 Arium Pro-DI, Pro-UF, Pro-UV och Pro-VF-system, Arium 611-system, Arium 613APV trycktank 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15133047 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer 611CDS1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.00 SEK
    425.40 SEK / 1 uppsättningar
    Save 26.60 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Ta bort mikroorganismer effektivt för en lång livslängd. Sartorius™ arium™ Rengöringssprutor är förfyllda, färdiga att ansluta sprutor som innehåller 50 ml av ett mycket effektivt rengöringsmedel. Designad för användning med arium™ Pro och 611 vattenreningssystem och 613APV trycktank.
Arium™ Rengöringslösning - Effektiv rengöring för lång livslängd
  • Mycket effektiv rengöring
  • Fri från organiska komponenter
  • Skonsam mot materialen
De Arium™ Cleaning Solution används för att effektivt ta bort orenheter som kan byggas upp med tiden under vattenbehandling.
Regelbunden rengöring tar inte bara bort föroreningar utan leder också till en längre livslängd på förbrukningsvaror och ökar flödet.
Fylld och redo att användas i den praktiska rengöringssprutan kan rengöringslösningen användas direkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
För användning med (utrustning) Arium Pro-DI, Pro-UF, Pro-UV och Pro-VF-system, Arium 611-system, Arium 613APV trycktank
Typ Saneringssprutsats
För användning med (applikation) Sanering, desinficering och rengöring av biofilmer som bildas vid vattenrening
Material Natriumhypoklorit, väteperoxid, natriumklorid och hypoklorsyra