Innehåller
- Har alla nödvändiga tillbehör för drift med laboratoriepump
Denna återanvändbara enhet kan användas tillsammans med en andra tvärflödeskassett.
- Återanvändbar
- Polyetersulfonmembran
- 500 till 5000 ml (17 till 170 oz.) volymintervall
- 3000 Dalton MWCO
- Kan användas med en annan enhet samtidigt
- Cellkultursupernatant
- Viruskoncentration
- Avsaltning
- Buffertbyte
Specifikationer
Specifikationer
| Modell | Centrivap |
| Temperaturområde (metriskt) | 60 °C |
| Längd (engelska) | 4,96 tum. |
| Höjd (engelska) | 5,43 tum. |
| Höjd (metrisk) | 0.4 cm |
| Längd (metrisk) | 12.6 cm |
| Material | Akrylhus och flödeskanal, polypropenmembranstöd, silikontätningar och O-ring |
| Bredd (metrisk) | 1 cm |
| Bredd (engelska) | 0,39 tum |
| Mått (L x B x H) | 4,96 x 0,39 x 5,43 tum. (12,6 x 1 x 0,4 cm) |
| Visa mer |