Beskrivning
Inloppsnål - 14-555-844
- Rostfritt stål
- För ampulltestning, infusionsflaskor
- Genomborrar gummisepta på sidan för att förhindra blockering av gummipartiklar från att tränga igenom
- Dia. utloppsslangnippel, 5 mm
- Storlek, lång
Inloppsnål - 14-555-845
- Rostfritt stål
- För ampulltestning, infusionsflaskor
- Genomborrar gummisepta på sidan för att förhindra blockering av gummipartiklar från att tränga igenom
- Dia. utloppsslangnippel, 5 mm
- Storlek, kort
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| Filtertyp | Inloppsnål |
| För användning med (utrustning) | Återanvändbart sterilitetstestsystem |
| Material | Rostfritt stål |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Långa inloppsnålar |
| Diameter (engelska) Insida | 0,2 tum |
| Diameter (metrisk) Insida | 5 mm |