Läs mer
Sartorius Sterilitetstestning Återanvändbart system: grenrör
Handla allt Sartorius Produkter
Antal positioner:
3
6
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Sexställsfördelare - 14-555-795
- Stöder filterhållare
- Använd för tre körningar med två media eller två körningar med tre media
- Tre ventiler för varje filterhållare
- Slangnippel för vakuumanslutning
- Dia., 10 mm
- L, 36m
- Stöder filterhållare
- Använd för enkelkörning med två eller tre media
- Tre ventiler för varje filterhållare
- Slangnippel för vakuumanslutning
- Dia., 10 mm
- L, 36m
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Antal positioner | 3 |
| Typ | 3-grenat grenrör |
| Diameter (metrisk) Insida | 10 mm |