Beskrivning
Internationella farmakopéer kräver fullständig sterilitet av farmaceutiska produkter som injiceras i blodomloppet eller som på annat sätt kommer in i kroppen under hudytan. Som tillverkare av sådana produkter är du skyldig att tillhandahålla bevis på sterilitet för den slutliga produktsatsen. Sterisart™ NF är ett helt slutet system för sterilitetstestning av farmaceutiska produkter. Den är baserad på membranfiltermetoden, men den eliminerar proceduren för att manipulera filtren. Genom detta elimineras den största risken för en sekundär kontaminering och falskt positiva resultat. En peristaltisk pump överför provet till filtreringsenheterna och efter sköljning fylls filtreringsenheterna med media och används för inkubation av filtren utan någon kontakt med omgivningen.
- pålitlig Sartochem™ membran
- hög retention av mikrober
- låg adsorption
- hög mekanisk stabilitet
- förinstallerade färgkodade rörklämmor
- lättlästa graderade betyg
- användarvänlig (flera praktiska adaptrar tillgängliga)
- identifiering av produkt-/partinummer
- gasogenomtränglig förpackning för skydd mot steriliseringsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 15.7 cm |
| För användning med (applikation) | Sterilitetstestning |
| Inkluderar | Luer (Lock)-anslutning, bypackad lång nål, steril ventilering |
| Max. Tryck | 3 bar vid 20 °C |
| Provtyp | Medicintekniska produkter |
| Steriliseringsmetod | Gammabestrålning |
| Temperatur (engelska) Max. | 122 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 50 °C |
| Visa mer |