Läs mer
Sartorius Sterisart™ NF Sterilitetstestsystem
BIOPHARMA
Produktkod. 11790955 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Steriliseringsmetod:
Gammabestrålning
Inkluderar:
Kort dubbelnålsspike, steril ventilerad, med septum
Lång dubbelnålsspike, steril ventilerad
Lång dubbelnålsspike, steril ventilerad, septum
Lång nål, steril ventilerande nål, nässkiljevägg
Lång nål, steril ventilnål som är förpackad
Rörsystem med två dubbla nålar i metall av olika längd
Universell Luer-adapter, lång dubbelnålsspike, steril ventil, septum
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Steriliseringsmetod Inkluderar Förpackningsstorlek
11790955 Gammabestrålning Lång dubbelnålsspike, steril ventilerad Paket med 10
11700965 Gammabestrålning Lång dubbelnålsspike, steril ventilerad, septum Paket med 10
11720965 Gammabestrålning Lång nål, steril ventilnål som är förpackad Paket med 10
11770965 Gammabestrålning Rörsystem med två dubbla nålar i metall av olika längd Paket med 10
11730965 Gammabestrålning Lång nål, steril ventilerande nål, nässkiljevägg Paket med 10
15972530 Gammabestrålning Kort dubbelnålsspike, steril ventilerad, med septum Paket med 10
11760965 Gammabestrålning Universell Luer-adapter, lång dubbelnålsspike, steril ventil, septum Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11790955 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 16466GBD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7410.00 SEK
    6747.93 SEK / Paket med 10
    Save 662.07 SEK
    8% Av
I lager
Tillhandahåller sterilitetstestning av helt slutna system av läkemedel, öppna behållare, slutna behållare, förfyllda sprutor, pulver och medicinsk utrustning. Sartorius Sterisart™ NF Sterility Testing System är optimalt för användning med isolatorer.
Internationella farmakopéer kräver fullständig sterilitet av farmaceutiska produkter som injiceras i blodomloppet eller som på annat sätt kommer in i kroppen under hudytan. Som tillverkare av sådana produkter är du skyldig att tillhandahålla bevis på sterilitet för den slutliga produktsatsen. Sterisart™ NF är ett helt slutet system för sterilitetstestning av farmaceutiska produkter. Den är baserad på membranfiltermetoden, men den eliminerar proceduren för att manipulera filtren. Genom detta elimineras den största risken för en sekundär kontaminering och falskt positiva resultat. En peristaltisk pump överför provet till filtreringsenheterna och efter sköljning fylls filtreringsenheterna med media och används för inkubation av filtren utan någon kontakt med omgivningen.
  • pålitlig Sartochem™ membran
  • hög retention av mikrober
  • låg adsorption
  • hög mekanisk stabilitet
  • förinstallerade färgkodade rörklämmor
  • lättlästa graderade betyg
  • användarvänlig (flera praktiska adaptrar tillgängliga)
  • identifiering av produkt-/partinummer
  • gasogenomtränglig förpackning för skydd mot steriliseringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelretention 0.45 μm
Porstorlek 0,45μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 15.7 cm
För användning med (applikation) Sterilitetstestning
Inkluderar Lång dubbelnålsspike, steril ventilerad
Max. Tryck 3 bar vid 20 °C
Provtyp Vätskor
Steriliseringsmetod Gammabestrålning
Temperatur (engelska) Max. 122 °F
Temperatur (metrisk) Max 50 °C
Volym (engelska) 4 oz.
Volym (metrisk) 120 mL
Förslutningstyp Ingen nässkiljevägg