Läs mer
Sartorius Sterisart™ NF Sterilitetstestsystem
Produktkod. p-4231981 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Steriliseringsmetod:
EtO
Gammabestrålning
Inkluderar:
Kort dubbelnålsspike, steril ventilerad
Kort dubbelnålsspike, steril ventilerad, med septum
Kvinnlig luerlåskontakt
Luer (Lock)-anslutning, bypackad lång nål, steril ventilering
Lång dubbelnålsspike, steril ventilerad
Lång dubbelnålsspike, steril ventilerad, septum
Lång nål, sidoöppning med solid spetsig spets
Lång nål, steril ventilerande nål, nässkiljevägg
Lång nål, steril ventilnål som är förpackad
Rörsystem med två dubbla nålar i metall av olika längd
Två dubbelnålsspikar av olika längd, sterila ventilerade
Två dubbla nålspikar av olika längd, en steril ventilerad med septum
Universal-lueradapter, lång dubbelnålsspike, steril ventilerad
Universell Luer-adapter, lång dubbelnålsspike, steril ventil, septum
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Steriliseringsmetod Inkluderar Förpackningsstorlek
10687683 EtO Lång dubbelnålsspike, steril ventilerad Paket med 10
11700965 Gammabestrålning Lång dubbelnålsspike, steril ventilerad, septum Paket med 10
11790955 Gammabestrålning Lång dubbelnålsspike, steril ventilerad Paket med 10
11720965 Gammabestrålning Lång nål, steril ventilnål som är förpackad Paket med 10
11740965 Gammabestrålning Luer (Lock)-anslutning, bypackad lång nål, steril ventilering Paket med 10
11730975 Gammabestrålning Kvinnlig luerlåskontakt Paket med 10
11750965 Gammabestrålning Universal-lueradapter, lång dubbelnålsspike, steril ventilerad Paket med 10
11770965 Gammabestrålning Rörsystem med två dubbla nålar i metall av olika längd Paket med 10
11720975 Gammabestrålning Lång nål, sidoöppning med solid spetsig spets Paket med 10
11790965 Gammabestrålning Två dubbelnålsspikar av olika längd, sterila ventilerade Paket med 10
11710975 Gammabestrålning Kort dubbelnålsspike, steril ventilerad Paket med 10
11730965 Gammabestrålning Lång nål, steril ventilerande nål, nässkiljevägg Paket med 10
15972530 Gammabestrålning Kort dubbelnålsspike, steril ventilerad, med septum Paket med 10
11760965 Gammabestrålning Universell Luer-adapter, lång dubbelnålsspike, steril ventil, septum Paket med 10
11700975 Gammabestrålning Två dubbla nålspikar av olika längd, en steril ventilerad med septum Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 10687683 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 16466ACD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillhandahåller sterilitetstestning av helt slutna system av läkemedel, öppna behållare, slutna behållare, förfyllda sprutor, pulver och medicinsk utrustning. Sartorius Sterisart™ NF Sterility Testing System är optimalt för användning med isolatorer.
Internationella farmakopéer kräver fullständig sterilitet hos läkemedel som injiceras i blodomloppet eller som på annat sätt tränger in i kroppen under hudytan. Som tillverkare av sådana produkter måste du tillhandahålla bevis på sterilitet i slutproduktens batch. Sterisart™ NF är ett helt slutet system för sterilitetstestning av läkemedelsprodukter. Den bygger på membranfiltermetoden, men eliminerar proceduren att manipulera filtren. På så sätt elimineras huvudrisken för sekundär kontaminering och falskt positiva resultat. En peristaltisk pump överför provet till filtreringsenheterna, och efter sköljning fylls filtreenheterna med medium och används för inkubering av filtren utan kontakt med omgivningen.
  • Tillförlitligt Sartochem™ membran
  • Hög retention av mikrober
  • låg adsorption
  • hög mekanisk stabilitet
  • Förinstallerade färgkodade rörklämmor
  • lättlästa graderade betyg
  • Användarvänlig (flera praktiska adaptrar tillgängliga)
  • Produkt-/partinummeridentifiering
  • Gasogenomtränglig förpackning för skydd mot sterilisanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Porstorlek 0,45μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 15.7 cm
För användning med (applikation) Sterilitetstestning
Inkluderar Lång dubbelnålsspike, steril ventilerad
Max. Tryck 3 bar vid 20 °C
Provtyp Vätskor
Steriliseringsmetod EtO
Temperatur (engelska) Max. 122 °F
Temperatur (metrisk) Max 50 °C
Volym (engelska) 4 oz.
Volym (metrisk) 120 mL
Förslutningstyp Ingen nässkiljevägg