Läs mer
Sartorius Sterisart™ NF Sterilitetstestsystem
BIOPHARMA
Product Code. 11730975 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Sterisart NF gamma; Luer Lock honanslutning
Product Code.
11730975 Sterisart NF gamma; Luer Lock honanslutning
1 options
Product Code. 11730975 Supplier Sartorius Supplier No. 16478GBD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7700.00 SEK
    7014.13 SEK / Paket med 10
    Save 685.87 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Tillhandahåller sterilitetstestning av helt slutna system av läkemedel, öppna behållare, slutna behållare, förfyllda sprutor, pulver och medicinsk utrustning. Sartorius Sterisart™ NF Sterility Testing System är optimalt för användning med isolatorer.
Internationella farmakopéer kräver fullständig sterilitet av farmaceutiska produkter som injiceras i blodomloppet eller som på annat sätt kommer in i kroppen under hudytan. Som tillverkare av sådana produkter är du skyldig att tillhandahålla bevis på sterilitet för den slutliga produktsatsen. Sterisart™ NF är ett helt slutet system för sterilitetstestning av farmaceutiska produkter. Den är baserad på membranfiltermetoden, men den eliminerar proceduren för att manipulera filtren. Genom detta elimineras den största risken för en sekundär kontaminering och falskt positiva resultat. En peristaltisk pump överför provet till filtreringsenheterna och efter sköljning fylls filtreringsenheterna med media och används för inkubation av filtren utan någon kontakt med omgivningen.
  • pålitlig Sartochem™ membran
  • hög retention av mikrober
  • låg adsorption
  • hög mekanisk stabilitet
  • förinstallerade färgkodade rörklämmor
  • lättlästa graderade betyg
  • användarvänlig (flera praktiska adaptrar tillgängliga)
  • identifiering av produkt-/partinummer
  • gasogenomtränglig förpackning för skydd mot steriliseringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Porstorlek 0,45μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 15.7 cm
För användning med (applikation) Sterilitetstestning
Inkluderar Kvinnlig luerlåskontakt
Max. Tryck 3 bar vid 20 °C
Provtyp Medicintekniska produkter
Steriliseringsmetod Gammabestrålning
Temperatur (engelska) Max. 122 °F
Temperatur (metrisk) Max 50 °C
Volym (engelska) 4 oz.
Volym (metrisk) 120 mL
Förslutningstyp Ingen nässkiljevägg