Läs mer
Sartorius Hållare för sprutfilter
Produktkod. p-4304119 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Diameter (metrisk) membran:
13 mm
25 mm
Filtreringsområde:
0,5 cm 2
3 cm 2
Volym (metrisk) Håll upp:
<0,2 ml
<0,3 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) membran Filtreringsområde Volym (metrisk) Håll upp unitSize
10750422 13 mm 0,5 cm 2 <0,2 ml Paket med 12
10139750 25 mm 3 cm 2 <0,3 ml Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10750422 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 16514E
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå läckagefri filtrering upp till 7bar. Sartorius In-Line Filterhållare är billiga, återanvändbara hållare gjorda av klar polykarbonat med silikonpackningar. Auklaverbara enheter finns tillgängliga för 25 mm och 13 mm sprutfilter.
  • Silikonpackning möjliggör läckagefri filtrering vid tryck upp till 7 bar genom att helt enkelt skruva ihop den
  • Filterstöd i de övre och nedre delarna tillåter filtrering i båda riktningarna
  • Låg död stoppvolym på mindre än 0,3 ml (efter att ha övervunnit bubbelpunkten)
  • Klar polykarbonat är lätt att rengöra och autoklaverbar
  • Sterilisera enheter genom autoklavering vid 121 °C
  • Har luer-lock-inlopp och luer-slip-utloppsanslutningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kontakter Hon Luer Lock Inlopp, Luer Slip Outlet
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Vakuumfilterhållare, grenrörssystem
Material Polykarbonat
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 0,5 cm 2
Max. Tryck 7 bar (101,5 psi)
Kvantitet 12 st
Temperatur (engelska) Max. 249 °F
Temperatur (metrisk) Max 121 °C
Typ Sprutan Filterhållare
Volym (metrisk) Håll upp <0,2 ml
Diameter (metrisk) membran 13 mm