Läs mer
Sartorius Traditionella vakuumpumpar
Produktkod. 16383066 Handla allt Sartorius Produkter
Djup (metriskt):
18.7 cm
22.5 cm
Elektriska krav:
110 V 60 Hz
220 V 50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16383066
Brand: Sartorius 16612
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Neoprenmembranpumpar med låg ljudnivå, olje- och underhållsfria och är ett pålitligt vakuum
De Microsart™ e.jet vakuumlaboratoriepump är designad för att skapa tillräckligt med vakuum för filtrering och till skillnad från traditionella vakuumpumpar tillåter den samtidig överföring av den filtrerade vätskan till avfallet. De Microsart™ e.jet Transfer Pump är idealisk för provfiltrering inom mikrobiologi som uppnår ett transmembrantryck under 700 mbar i enlighet med ISO 8199 (Vattenkvalitet - Allmän vägledning om uppräkning av mikroorganismer efter kultur). Konstanta flödeshastigheter och ett definierat maximalt vakuum garanterar jämn och pålitlig filtrering. De Microsart™ e.jet Transfer Pump reducerar driftkomplexiteten avsevärt och är ett idealiskt tillbehör för 3-grenade och 1-grenade grenrör.
De Microsart™ e.jet är konstruerad för att pumpa både gas och vätskor, vilket innebär ingen förlust av effektivitet eller funktionsfel från vatten som sugs in i pumphuvudet. Vakuumpumpserien Microsart™ maxi.vac och Microsart™ mini.vac tillhandahåller uppdaterad teknologi för daglig användning i mikrobiologiska laboratoriemiljöer. De är elektriska neoprenmembranpumpar och därför olje- och underhållsfria med låg ljudnivå. Vakuumet som produceras av dessa pumpar är kontrollerat och kan enkelt justeras till dina specifikationer. Sålunda koncentreras känsliga celler (t.ex. bakterier) på ytan av ett membranfilter under bättre förhållanden, vilket resulterar i minskad dödlighet hos cellerna, högre återhämtning och kortare inkubationstider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 13 mbar
Elektriska krav 220 V 50 Hz
Mått (L x B x H) 13,3 x 9,8 x 8,9 tum. (338 x 250 x 225 mm)
Djup (metriskt) 22.5 cm
Wattal 120 w
Vikt (engelska) 21.6 lb.
Vikt (metrisk) 9.8 kg
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Flödeshastighet 26 l/min.
För användning med Combisart
Frekvens 50 Hz
Total höjd (engelska) 8,9 tum
Total höjd (metrisk) 25 cm
Total längd (engelska) 13,3 tum
Total längd (metrisk) 338 mm
Total bredd (engelska) 13,3 tum
Total bredd (metrisk) 250 mm
Pumptyp Vakuumpump
Användningsområden Flera filtreringskörningar med multibranch-grenrör för mikrobiell uppräkning
Spänning 220 V