Läs mer
Sartorius Vivaspin™ 100 Ultrafiltreringsenheter för engångsbruk
Handla allt Sartorius Produkter
MWCO:
0,2μ m
0.2 μm
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Kvantitet:
10 Pk.
2 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Beskrivning
- För koncentration av prover upp till 98 ml
- Kan användas antingen i en centrifug eller för tryckfiltrering
- Kombinerar användarvänligheten hos centrifugalenheter med flexibiliteten och kontrollen som tillhandahålls av trycksatta ultrafiltreringsceller
- Lätt att montera
- Kräver inga slanganslutningar eller omrörningsmekanismer
- Kan anpassas till utrustningens tillgänglighet eller till specifika användarpreferenser
- För enkelhetens skull snurras enheterna helt enkelt i en centrifug med stor kapacitet (bärare som accepterar 250 ml flaskor)
- För bättre processkontroll kan gastrycket kombineras med försiktig omloppsskakning
- För högsta enkelhet att använda med minimikrav på utrustning trycksätts enheten och lämnas sedan stående på en bänk eller i ett kylskåp
- Koncentratorn har ett vertikalt membran som minimerar nedsmutsning, medan det inbyggda dödstoppet på 350μ L kommer att förhindra koncentration till torrhet.
Funktioner
- Lätt att hantera
- PES-membran med högt flöde
- Vertikalt tvillingmembran för ultrasnabb koncentration
- Hög retentatåtervinning (90 %)
- Total processflexibilitet
- Kompatibel med utsvängningsrotorer
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Ultrafiltrering |
| För användning med (utrustning) | centrifug |
| Material (membran) | PES |
| MWCO | 10 kDa |
| Provvolym | 100 mL |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Max. Tvinga | 5 bar |
| Kvantitet | 2 Pk. |
| Typ | Centrifugalkoncentrator |
| Visa mer |