Läs mer
Sartorius Vivaspin™ 100 Ultrafiltreringsenheter för engångsbruk
BIOPHARMA
Produktkod. 10757632 Handla allt Sartorius Produkter
MWCO:
0,2 μm
0,2μ m
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Kvantitet:
10-pack
2-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Produktkod. 10757632
Brand: Sartorius VC1031
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vivaspin™ 100 har den högsta kapaciteten av någon centrifugal ultrafiltreringsanordning, för enkel och bekväm hantering av större provvolymer.
  • För koncentration av prover upp till 98 ml
    • Kan användas antingen i en centrifug eller för tryckfiltrering
  • Kombinerar användarvänligheten hos centrifugalenheter med flexibiliteten och kontrollen som tillhandahålls av trycksatta ultrafiltreringsceller
  • Lätt att montera
    • Kräver inga slanganslutningar eller omrörningsmekanismer
    • Kan anpassas till utrustningens tillgänglighet eller till specifika användarpreferenser
  • För enkelhetens skull snurras enheterna helt enkelt i en centrifug med stor kapacitet (bärare som accepterar 250 ml flaskor)
  • För bättre processkontroll kan gastrycket kombineras med försiktig omloppsskakning
  • För högsta enkelhet att använda med minimikrav på utrustning trycksätts enheten och lämnas sedan stående på en bänk eller i ett kylskåp
  • Koncentratorn har ett vertikalt membran som minimerar nedsmutsning, medan det inbyggda dödstoppet på 350μ L kommer att förhindra koncentration till torrhet.
Funktioner
  • Lätt att hantera
  • PES-membran med högt flöde
  • Vertikalt tvillingmembran för ultrasnabb koncentration
  • Hög retentatåtervinning (90 %)
  • Total processflexibilitet
  • Kompatibel med utsvängningsrotorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Ultrafiltrering
För användning med (utrustning) centrifug
Material (membran) PES
MWCO 50 kDa
Provvolym 100 mL
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 2-pack
Typ Centrifugalkoncentrator
Volym (metrisk) 98 mL