Läs mer
Sartorius Vivacon™ 2 DNA-koncentrator
BIOPHARMA
Produktkod. 11744905 Handla allt Sartorius Produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
2 kDa
30 kDa
50 kDa
Kvantitet:
100 pack
25 st
500 pack
500-pack
Produktlinje:
Hydrosart
Vivacon 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 500
Produktkod. 11744905
Brand: Sartorius VN02H31
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Centrifugalenheter för snabb DNA-koncentration och buffertbyte av 2 ml prover
Vivacon 2 är centrifugalanordningar för DNA-koncentration och buffertbytestillämpningar för prover upp till 2 ml. För optimal prestanda med mycket utspädda prover, t.ex. rättsmedicinska prover, Vivacon 2 är utrustad med patenterad Hydrosart™ regenererade cellulosamembran med extremt låga ospecifika bindningsegenskaper och högt flöde. Hög återhämtning och utmärkt reproducerbarhet kombineras med bekvämlighet som erbjuds av volymgradering och molekylviktsgränser tryckta på individuella enheter. Vivacon 2 har en horisontell membrandesign som är optimal för DNA-fraktionering (primerborttagning) såväl som proteinfraktionering (peptidborttagning). Möjligheten till en omvänd centrifugering efter provbearbetning säkerställer fullständig koncentratåtervinning, vilket är särskilt viktigt när man arbetar med låga provkoncentrationer.
  • Bekväm hantering i rotorer med fast vinkel
  • Lågt bindande material
  • Möjlighet att snurra omvänd
  • Graduation och MWCO tryckt på enheten
  • Komplett och mycket reproducerbar koncentratåtervinning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50ng/mL
Koncentrationstid 45 min.
Filtertyp Ultrafiltrering
Material Polykarbonat
Material (membran) Cellulosa
MWCO 50 kDa
Provvolym 2 mL
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 0,95 cm 2
För användning med (applikation) DNA-koncentration, avsaltning, buffertbyte, fraktionering
Max. Tvinga 2500xG
Produktlinje Vivacon 2
Kvantitet 25 st
Provtyp DNA, peptid
Typ DNA-koncentrator
Volym (metrisk) 2 mL
Volym (metrisk) Håll upp 10μ L
Mått (L x B) 4,92 x 0,62 tum. (12,5 x 1,6 cm)
Längd (engelska) 4,92 tum.
Längd (engelska) Back Spin 4,52 tum.
Längd (metrisk) 12.5 cm
Längd (metrisk) Back Spin 11.5 cm
Bredd (engelska) 0,62 tum.
Bredd (metrisk) 1.6 cm