Läs mer
Sartorius Vivacon™ 2 DNA-koncentrator
BIOPHARMA
Produktkod. 11779255 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
100 kDa
2 kDa
30 kDa
50 kDa
Kvantitet:
100 pack
25 st
500 pack
500-pack
Produktlinje:
Hydrosart
Vivacon 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 500
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Kvantitet Produktlinje Förpackningsstorlek
11779255 100 kDa 100 pack Vivacon 2 Paket med 100
12693455 10 kDa 25 st Hydrosart Paket med 25
11726355 10 kDa 100 pack Hydrosart Paket med 100
12313770 30 kDa 25 st Hydrosart Paket med 25
11736355 30 kDa 100 pack Hydrosart Paket med 100
11760846 30 kDa 500-pack Vivacon 2 Paket med 500
11744905 50 kDa 25 st Vivacon 2 Paket med 25
11759255 50 kDa 100 pack Vivacon 2 Paket med 100
11704905 2 kDa 25 st Vivacon 2 Paket med 25
11780846 100 kDa 500 pack Vivacon 2 Paket med 500
11769255 100 kDa 25 st Vivacon 2 Paket med 25
11760706 2 kDa 100 pack Vivacon 2 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11779255 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer VN02H42
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7720.00 SEK
    7235.55 SEK / Paket med 100
    Save 484.45 SEK
    6% Av
I lager
Centrifugalenheter för snabb DNA-koncentration och buffertbyte av 2 ml prover
Vivacon 2 är centrifugalanordningar för DNA-koncentration och buffertbytestillämpningar för prover upp till 2 ml. För optimal prestanda med mycket utspädda prover, t.ex. rättsmedicinska prover, Vivacon 2 är utrustad med patenterad Hydrosart™ regenererade cellulosamembran med extremt låga ospecifika bindningsegenskaper och högt flöde. Hög återhämtning och utmärkt reproducerbarhet kombineras med bekvämlighet som erbjuds av volymgradering och molekylviktsgränser tryckta på individuella enheter. Vivacon 2 har en horisontell membrandesign som är optimal för DNA-fraktionering (primerborttagning) såväl som proteinfraktionering (peptidborttagning). Möjligheten till en omvänd centrifugering efter provbearbetning säkerställer fullständig koncentratåtervinning, vilket är särskilt viktigt när man arbetar med låga provkoncentrationer.
  • Bekväm hantering i rotorer med fast vinkel
  • Lågt bindande material
  • Möjlighet att snurra omvänd
  • Graduation och MWCO tryckt på enheten
  • Komplett och mycket reproducerbar koncentratåtervinning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50ng/mL
Koncentrationstid 30 min.
Filtertyp Ultrafiltrering
Material Polykarbonat
Material (membran) Cellulosa
MWCO 100 kDa
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 0,95 cm 2
För användning med (applikation) DNA-koncentration, avsaltning, buffertbyte, fraktionering
Max. Tvinga 2500xG
Produktlinje Vivacon 2
Kvantitet 100 pack
Provtyp DNA, peptid
Typ DNA-koncentrator
Volym (metrisk) 2 mL
Volym (metrisk) Håll upp 10μ L
Mått (L x B) 4,92 x 0,62 tum. (12,5 x 1,6 cm)
Längd (engelska) 4,92 tum.
Längd (engelska) Back Spin 4,52 tum.
Längd (metrisk) 12.5 cm
Längd (metrisk) Back Spin 11.5 cm
Bredd (engelska) 0,62 tum.
Bredd (metrisk) 1.6 cm
För användning med (utrustning) centrifug
Provvolym 2 mL