Läs mer
Sartorius Vivaflow™ 50R Crossflow-kassetter
BIOPHARMA
Produktkod. 15730258 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO unitSize
15730258 5 kDa Varje
15983030 100 kDa Varje
15198279 30 kDa Varje
15178279 10 kDa Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15730258 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer VF05H1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Tryckindikator, flödesbegränsare och storlek 16 PVC peristaltiska slangar och kopplingar
Unika Plug and Play-laboratorieöverflödesenheter för att koncentrera prover som virus och antikroppar
  • Återanvändbar enhet med låg bindning Hydrosart™ (modifierad regenererad cellulosa) membran
  • För att koncentrera upp till 1L prover
  • Den aktiva membranytan per enhet är 50 cm 2
  • En enhet levereras med alla nödvändiga tillbehör för att köra enheten med laboratoriepump och storlek 16 pumphuvud
  • För att påskynda koncentrationen kan två kassetter köras samtidigt
  • Huvudhus i akryl och flödeskanal
  • Polypropenmembranstöd
  • Nylon beslag och PVC-rör
  • Kompatibel med 1M NaOH för rengöring och depyrogenering
  • Hög flödeshastighet och återvinning
  • L x B x H: 100 x 24 x 100 mm
  • Pumpflöde: 200 till 400 ml/min
  • Maxtryck: 45psi
  • Maximal temperatur: 60 °C
  • Antikropp/rekombinant proteinkoncentration/diafiltrering i biofarmaforskning
  • Koncentration av små produktionspartier av proteiner för diagnostiska ändamål
  • Koncentration av virus från cellkultursupernatanter eller av miljöprover
  • Nanopartikelkoncentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Ultrafiltrering
Formatera Kassett
För användning med (utrustning) Labscale TFF System
Material Akryl
Material (membran) Cellulosa
MWCO 5 kDa
Provvolym 1 L
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Koncentrerar virus och antikroppar
Inkluderar Tryckindikator, flödesbegränsare och storlek 16 PVC peristaltiska slangar och kopplingar
Provtyp Protein, virus, nanopartiklar
Typ Crossflow-kassett
Volym (metrisk) 1 L