Innehåller
Tryckindikator, flödesbegränsare och storlek 16 PVC peristaltiska slangar och kopplingar
- Återanvändbar enhet med låg bindning Hydrosart™ (modifierad regenererad cellulosa) membran
- För att koncentrera upp till 1L prover
- Den aktiva membranytan per enhet är 50 cm 2
- En enhet levereras med alla nödvändiga tillbehör för att köra enheten med laboratoriepump och storlek 16 pumphuvud
- För att påskynda koncentrationen kan två kassetter köras samtidigt
- Huvudhus i akryl och flödeskanal
- Polypropenmembranstöd
- Nylon beslag och PVC-rör
- Kompatibel med 1M NaOH för rengöring och depyrogenering
- Hög flödeshastighet och återvinning
- L x B x H: 100 x 24 x 100 mm
- Pumpflöde: 200 till 400 ml/min
- Maxtryck: 45psi
- Maximal temperatur: 60 °C
- Antikropp/rekombinant proteinkoncentration/diafiltrering i biofarmaforskning
- Koncentration av små produktionspartier av proteiner för diagnostiska ändamål
- Koncentration av virus från cellkultursupernatanter eller av miljöprover
- Nanopartikelkoncentration
Specifikationer
Specifikationer
| Filtertyp | Ultrafiltrering |
| Formatera | Kassett |
| Material | Akryl |
| Material (membran) | Cellulosa |
| MWCO | 100 kDa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Koncentrerar virus och antikroppar |
| Inkluderar | Tryckindikator, flödesbegränsare och storlek 16 PVC peristaltiska slangar och kopplingar |
| Provtyp | Protein, virus, nanopartiklar |
| Typ | Crossflow-kassett |
| Visa mer |