Läs mer
Sartorius Vivaflow™ Modeller Tillbehör: Diafiltreringsreservoar
Produktkod. 10233191 Handla allt Sartorius Produkter
Volym (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10233191
Brand: Sartorius VFA006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För Vivaflow 50, 200
  • Hantera och upprätthålla flödet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Ultrafiltrering
För användning med (utrustning) Vivaflow 50 och 200
Provvolym 500 mL
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet Varje
Typ Diafiltreringsreservoar
Volym (metrisk) 500 ml