Läs mer
Sartorius Vivapure™ AdenoPACK 100 Kit
Produktkod. 10574893 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Endotoxinkoncentration:
<0,025 EU/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Endotoxinkoncentration Förpackningsstorlek
10574893 <0,025 EU/ml Varje
1 options
Produktkod. 10574893 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer VSAVPQ101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8915.00 SEK
    8401.45 SEK / Paket med 1
    Save 513.55 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-02-2027
Snabb rening av upp till 1 x 10 13 viruspartiklar
Virala partiklar Vivapure AdenoPACK 100 är optimalt lämpad för adenovirusrening från upp till 200 ml cellkultur för in vitro-transfektion. Detta flexibla kit innehåller två AdenoPACK 100-enheter, som antingen kan användas i tandem för rening av upp till 200 ml cellkultursupernatant eller individuellt för att rena virus från upp till 60 ml cellkultur. Reningen utförs manuellt med en spruta som eventuellt är ansluten till ett labbstativ. För ännu mer bekvämlighet tillhandahålls dock protokoll för att valfritt köra virusreningen med en peristaltisk pump eller med en infusionspump, utöver de detaljerade instruktionerna för en manuell operation som medföljer kitet. De tillbehör som behövs för driften med en pump levereras som individuella produkter.
Höghastighetsprocess: slutförd på 2 timmar
Höga virusåtervinningar
Bekväm, lätt att använda
För bearbetning av 20-200 ml cellsupernatanter
  • Höghastighetsprocess: klar på 2 timmar Hög virusåtervinning Bekväm, lätt att använda För bearbetning av 20-200 ml cellsupernatanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fast Trap Adenovirus Purification and Concentration Kit
Endotoxinkoncentration <0,025 EU/ml
Provstorlek 20 till 200 ml adenovirussupernatanter
Innehåll och lagring -20 °C