Läs mer
Sartorius™ Vivapure™ D Mini H IEX Spin Column
Handla allt Sartorius ProdukterBeskrivning
Vivapure Mini Ion Exchange (IEX) spin-kolonner är centrifugalanordningar som innehåller Sartobind Membrane Adsorber-teknologi som deras kromatografimatris. Vivapure IEX spin-kolonner gör proteinrening lika enkel som filtrering. Apparaterna är färdiga att använda och riskerar inte att bli torra. För många proteinreningsapplikationer kan de ersätta tidskrävande och tråkig kolonnkromatografi. Det snabba 1-2-3 bind-tvätt-elueringsprotokollet lämpar sig speciellt för screeningapplikationer, där många olika prover bearbetas parallellt. VIvapure Mini finns i Dietylamin (D) membrankemi.
Typiska applikationer
- Provberedning före 1-D eller 2-D PAGE
- Reningsspaning av ett okänt protein
- Avlägsnande av endotoxiner från monoklonala antikroppar
- Framställning av hem-del från hem-innehållande protein för funktionell analys
- Polering av His-märkta proteiner
- Allmän proteinrening
- Avlägsnande av rengöringsmedel från proteinlösningar
- Rening av antikroppar från serum, ascites eller vävnadskultursupernatant
- Upprättande av ett renings-/förreningsprotokoll för ett givet protein
- HPLC/FPLC provberedning
- Rening av membranbundna proteiner
- Snabba centrifugalspinnkolonner
- Enkelt och färdigt att använda
- Bindningskapacitet 4mg protein
- Idealisk för parallell bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 240μ L |
| Kapacitet (metrisk) | 0.4 mL |
| Bindande egendom | Hög |
| Material | Polypropen |
| Porstorlek | 3 till 5μ m |
| Typ av stöd | Stabiliserad regenererad cellulosa |
| Kvantitet | 24/Pk. |
| För användning med (applikation) | Parallell bearbetning |
| Typ | Centrifugkolonn |