Läs mer
Sartorius Vivapure™ LentiSELECT 40 renings- och koncentrationssats
BIOPHARMA
Produktkod. 11720865 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Provstorlek:
4 x 40 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Provstorlek Förpackningsstorlek
11720865 4 x 40 mL Varje
1 options
Produktkod. 11720865 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer VSLVPQ040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9965.00 SEK
    9384.48 SEK / Paket med 1
    Save 580.52 SEK
    5% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-02-2027
Snabb rening av upp till 8 x 10 8 virala partiklar
Vivapure LentiSELECT 40 är optimalt lämpad för lentivirusrening från upp till 40 ml cellkultur och innehåller alla komponenter som behövs för fyra reningar. Upp till 8 x 108 virala partiklar återvinns på mindre än en timme. I motsats till traditionella ultracentrifugeringsmetoder, virusrening med Vivapure LentiSELECT är snabbt och enkelt, utan krav på dyr utrustning som en ultracentrifug. Dessutom leder denna kromatografiska procedur till rena virusprover i motsats till den råa ultracentrifugpelleten, för att uppnå högre reproducerbarhet och ökad genöverföringseffektivitet.
  • Snabb
  • Giftfri
  • Bättre renhet än pelletering genom ultracentrifugering
  • Bekvämt
  • Kostnadseffektivt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Fast Trap Adenovirus Purification and Concentration Kit
Provstorlek 4 x 40 mL
Reningsmål 40 till 1000 ml cellkulturer
För användning med (applikation) VSV-G Pseudotypade lentivirala vektorer