Läs mer
Sartorius Vivapure™ LentiSELECT 500 renings- och koncentrationssats
Handla allt Sartorius Produkter
Beskrivning
Vivapure™ LentiSELECT 500 är optimalt lämpad för VSV-G pseudotyp lentivirusrening från upp till 500 ml cellkultur och innehåller alla reagenser och enheter som behövs för att rena upp till 2-5 x 109 infektiösa partiklar.
Hela reningsproceduren drivs helt enkelt av en laboratoriepump, vilket minimerar praktisk tid. Till skillnad från konventionella reningsmetoder som ultracentrifugering, Vivapure LentiSELECT 500 erbjuder en snabb och enkel lösning för att rena VSV-G pseudotypade lentivirus vilket gör dyr reningsutrustning som ultracentrifuger överflödig.
Vanligtvis, för en vektor som ger normalt utbyte, kommer en 500 ml cellkultur renad med denna metod att ge upp till 2-5 x 109 infektiösa partiklar i 1 ml (total volym 1 ml).
- Snabb
- Giftfri
- Bättre renhet än pelletering genom ultracentrifugering
- Bekvämt
- Kostnadseffektivt
Specifikationer
Specifikationer
| Provstorlek | 500 ml Lentivirus |
| Reningsmål | 40 till 1000 ml cellkulturer |
| För användning med (applikation) | VSV-G Pseudotypade lentivirala vektorer |