Läs mer
Sartorius Vivapure™ S Maxi H IEX Spin Columns
BIOPHARMA
Produktkod. 11710865 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
19 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11710865 19 mL Paket med 8
1 options
Produktkod. 11710865 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer VSIX20SH08
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färdiga centrifugalanordningar baserade på Sartobind Membrane Adsorber-teknologi som deras kromatografimatris
Vivapure IEX spin-kolonner gör proteinrening lika enkel som filtrering. Apparaterna är färdiga att använda och riskerar inte att bli torra. För många proteinreningsapplikationer kan de ersätta tidskrävande och tråkig kolonnkromatografi. Det snabba 1-2-3 bind-tvätt-elueringsprotokollet lämpar sig speciellt för screeningapplikationer, där många olika prover bearbetas parallellt.
  • Snabba centrifugalspinnkolonner
  • Enkelt och färdigt att använda
  • Idealisk för parallell bearbetning
  • Provberedning före 1-D eller 2-D PAGE
  • Reningsspaning av ett okänt protein
  • Avlägsnande av endotoxiner från monoklonala antikroppar
  • Framställning av hem-del från hem-innehållande protein för funktionell analys
  • Polering av His-märkta proteiner
  • Allmän proteinrening
  • Avlägsnande av rengöringsmedel från proteinlösningar
  • Rening av antikroppar från serum, ascites eller vävnadskultursupernatant
  • Upprättande av ett renings-/förreningsprotokoll för ett givet protein
  • HPLC/FPLC provberedning
  • Rening av membranbundna proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 2700μ L
Kapacitet (metrisk) 19 mL
Material Polypropen
Porstorlek 3 till 5μ m
Typ av stöd Stabiliserad regenererad cellulosa
Kvantitet 8/Pk.
För användning med (applikation) Storskalig provfraktionering, ettstegsproteinrening/koncentration, polering av His-märkt protein
Typ Centrifugkolonn
Provvolym 8 x 20 mL
Ligandtyp Sulfonsyra
Tillräckligt för Proteinrening
Kolumntyp Ion Exchange Spin Column