Läs mer
Sartorius Vivaspin™ 15R Centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Produktkod. 10117294 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
2 kDa
30 kDa
5 kDa
Kvantitet:
12/förpackning
48/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 48
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Kvantitet unitSize
10117294 30 kDa 48/förpackning Paket med 48
10550243 10 kDa 12/förpackning Paket med 12
11765815 10 kDa 48/förpackning Paket med 48
10510823 30 kDa 12/förpackning Paket med 12
10050882 5 kDa 12/förpackning Paket med 12
11775815 5 kDa 48/förpackning Paket med 48
11741015 2 kDa 12/förpackning Paket med 12
11735985 2 kDa 48/förpackning Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10117294 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer VS15RH22
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en Hydrosart™ modifierat regenererat cellulosamembran. Sartorius Vivaspin 15R Centrifugal Concentrators är idealiska när extremt hög återvinningsgrad och mycket låg adsorption krävs, t.ex. applikationer som koncentration och avsaltning av immunglobulinfraktioner. Finns i en rad MWCO.
Den senaste medlemmen av Vivaspin produktfamilj
  • Med alla unika egenskaper Sartorius Stedim Biotech centrifugalkoncentratorer
  • Konisk botten, 30 x 116 mm rör som riktar sig till en volym på 2 till 15 ml
  • Patenterat vertikalt tvillingmembran för extremt kort koncentrationstid (30 gånger på 15 min.)
  • Säker provkoncentration på grund av dead-stop-volym
  • Har Hydrosart™ regenererat cellulosamembran
  • Högsta återhämtning vid låg absorption (95-98 %)
  • Mycket liten uppehållsvolym (< 20 μl)
  • Kristallklart hölje med volymgraderingar
Rotorkompatibilitet
  • Designad för att passa in i rotorer som kan rymma Falcon 50mL koniska bottenrör
    • Beckman Allegra 25R med TS-5.1-500 utsvängbar rotor med BUC 5 skopor och 368327 adaptrar
    • Beckman TA-10.250 25° fast vinkelrotor med 356966 adaptrar
    • Multifuge 3 SR med 75006445 utsvängningsrotor med 75006441 skopor och adaptrar för Falcon 50 ml koniska bottenrör
  • Dessa enheter är inte konstruerade för att passa in i rotorer som endast accepterar rundbottnade 29 mm x 105 mm rör (t.ex. Sorvall SS34 Beckmann JA 20)
    • Om din rotor endast accepterar 29 mm x 105 mm rundbottnade rör, använd Vivaspin 15, som kan användas i antingen rundbottnade eller koniska centrifugrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Ultrafiltrering
Material (membran) Hydrosart
MWCO 30 kDa
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 3,87 cm 2
Material för hölje Polykarbonat
Kvantitet 48/förpackning
Typ Centrifugalkoncentrator
Volym (metrisk) 12.5 mL
Längd (metrisk) 116 mm
För användning med (utrustning) centrifug
Provvolym 15 mL