Beskrivning
Har en Hydrosart™ modifierat regenererat cellulosamembran. Sartorius Vivaspin 15R Centrifugal Concentrators är idealiska när extremt hög återvinningsgrad och mycket låg adsorption krävs, t.ex. applikationer som koncentration och avsaltning av immunglobulinfraktioner. Finns i en rad MWCO.
Den senaste medlemmen av Vivaspin produktfamilj
- Med alla unika egenskaper Sartorius Stedim Biotech centrifugalkoncentratorer
- Konisk botten, 30 x 116 mm rör som riktar sig till en volym på 2 till 15 ml
- Patenterat vertikalt tvillingmembran för extremt kort koncentrationstid (30 gånger på 15 min.)
- Säker provkoncentration på grund av dead-stop-volym
- Har Hydrosart™ regenererat cellulosamembran
- Högsta återhämtning vid låg absorption (95-98 %)
- Mycket liten uppehållsvolym (< 20 μl)
- Kristallklart hölje med volymgraderingar
- Designad för att passa in i rotorer som kan rymma Falcon 50mL koniska bottenrör
- Beckman Allegra 25R med TS-5.1-500 utsvängbar rotor med BUC 5 skopor och 368327 adaptrar
- Beckman TA-10.250 25° fast vinkelrotor med 356966 adaptrar
- Multifuge 3 SR med 75006445 utsvängningsrotor med 75006441 skopor och adaptrar för Falcon 50 ml koniska bottenrör
- Dessa enheter är inte konstruerade för att passa in i rotorer som endast accepterar rundbottnade 29 mm x 105 mm rör (t.ex. Sorvall SS34 Beckmann JA 20)
- Om din rotor endast accepterar 29 mm x 105 mm rundbottnade rör, använd Vivaspin 15, som kan användas i antingen rundbottnade eller koniska centrifugrör
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Ultrafiltrering |
| Material (membran) | Hydrosart |
| MWCO | 10 kDa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 3,87 cm 2 |
| Material för hölje | Polykarbonat |
| Kvantitet | 12/förpackning |
| Typ | Centrifugalkoncentrator |
| Volym (metrisk) | 15 mL |
| Visa mer |