Läs mer
Sartorius™ Vivaspin™ 2 Centrifugalkoncentrator med Hydrosart™ Regenererad cellulosa (RC ) Membran
BIOPHARMA
Produktkod. 11778813 Handla allt Sartorius Produkter
MWCO:
10 kDa
2 kDa
30 kDa
5 kDa
Kvantitet:
100-pack
25-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 11778813
Brand: Sartorius™ VS02H01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vivaspin™ 2 Centrifugalkoncentratorer är ultrafiltreringsenheter för engångsbruk för koncentration av makromolekyler. Med ett brett utbud av molekylviktsgränser (MWCO) och membranmaterial är de lämpliga för olika substrat, inklusive proteiner, virus, nukleinsyror och nanopartiklar.
Vivaspin koncentratorer är designade för koncentration eller diafiltrering av initiala provvolymer upp till 3 mL och kan användas med svängande skopa eller rotorer med fast vinkel som accepterar 15 mL centrifugrör. Vivaspins patenterade vertikala membrandesign och tunna kanalfiltreringskammare (US 5 647 990) minimerar membrannedsmutsning och ger höghastighetskoncentration för även partikelfyllda lösningar. Hastigheten på Vivaspin produkter i kombination med låg inre yta och membranarea möjliggör överlägsen återhämtning från mycket utspädda lösningar. De Vivaspin 2 erbjuder också flexibilitet för processoptimering: man kan direkt pipettera koncentratet från den döda stoppfickan (inbyggd i botten av koncentratorn) eller omvänd centrifugera koncentratet i återvinningslocket (som kan förseglas för förvaring). Båda metoderna resulterar i nästan total koncentratåtervinning.
  • Hög retentatåtervinning> 90 %
  • Vertikal membrandesign för ultrasnabb koncentration
  • Universell rotorkompatibilitet
  • Säker provkoncentration på grund av dead-stop-volym
  • Bekväm återvinning av koncentrat genom pipettering
  • Valfri omspinning för återhämtning av koncentrat
  • Volymgradering för enkel avläsning/övervakning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Ultrafiltrering
För användning med (utrustning) Svängande skokrotor (3 mL), rotor med fast vinkel (2 mL)
Material (membran) Hydrosart
MWCO 10 kDa
Provvolym Upp till 3 ml
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 25-pack
Typ Centrifugalkoncentrator
Volym (metrisk) 3 mL
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 126 mm