Läs mer
Sartorius™ Vivaspin™ 2 Centrifugalkoncentrator med Hydrosart™ Regenererad cellulosa (RC ) Membran
Handla allt Sartorius Produkter
Beskrivning
Vivaspin koncentratorer är designade för koncentration eller diafiltrering av initiala provvolymer upp till 3 mL och kan användas med svängande skopa eller rotorer med fast vinkel som accepterar 15 mL centrifugrör. Vivaspins patenterade vertikala membrandesign och tunna kanalfiltreringskammare (US 5 647 990) minimerar membrannedsmutsning och ger höghastighetskoncentration för även partikelfyllda lösningar. Hastigheten på Vivaspin produkter i kombination med låg inre yta och membranarea möjliggör överlägsen återhämtning från mycket utspädda lösningar. De Vivaspin 2 erbjuder också flexibilitet för processoptimering: man kan direkt pipettera koncentratet från den döda stoppfickan (inbyggd i botten av koncentratorn) eller omvänd centrifugera koncentratet i återvinningslocket (som kan förseglas för förvaring). Båda metoderna resulterar i nästan total koncentratåtervinning.
- Hög retentatåtervinning> 90 %
- Vertikal membrandesign för ultrasnabb koncentration
- Universell rotorkompatibilitet
- Säker provkoncentration på grund av dead-stop-volym
- Bekväm återvinning av koncentrat genom pipettering
- Valfri omspinning för återhämtning av koncentrat
- Volymgradering för enkel avläsning/övervakning
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Ultrafiltrering |
| För användning med (utrustning) | Svängande skokrotor (3 mL), rotor med fast vinkel (2 mL) |
| Material (membran) | Hydrosart |
| MWCO | 10 kDa |
| Provvolym | Upp till 3 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 25-pack |
| Typ | Centrifugalkoncentrator |
| Volym (metrisk) | 3 mL |
| Visa mer |