Läs mer
Sartorius Vivaspin™ 2 Centrifugalkoncentratorer: PES-membran
BIOPHARMA
Produktkod. 10009450 Handla allt Sartorius Produkter
MWCO:
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Kvantitet:
100/förpackning
25/förpackning
25/förpackning (Startpaket) 5 st.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Porstorlek:
0,2 μm
Produktkod. 10009450
Brand: Sartorius VS0231
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinerar hög hastighet med överlägsen retentatåtervinning för att koncentrera mycket utspädda lösningar. Sartorius Vivaspin™ 2 Centrifugalkoncentratorer: PES-membranet har dubbla vertikala membran, små inre ytor och tunna kanaler. Finns i en rad MWCO- och förpackningskvantiteter.
Vivaspin koncentratorer är ultrafiltreringsanordningar för engångsbruk för att koncentrera biologiska prover. Vivaspin 2 är designad för användning med prover från μ500 l till 2mL i rotorer som accepterar 15mL centrifugrör. Den unika designen ger höghastighetskoncentrationer för även partikelladdade lösningar och nästan total koncentratåtervinning.
Dubbla vertikala membran och optimal design för snabb, säker koncentration
  • Patenterad dubbel vertikal membrandesign för ultrasnabba bearbetningshastigheter
  • I ett enda snurr kan lösningsvolymer upp till 4 ml koncentreras upp till 30x på 5-30 minuter
  • Tunnkanalig filtreringskammare minimerar membrannedsmutsning och ökar filtreringshastigheten
  • Dödstoppsficka inbyggd i botten eliminerar risken för provfiltrering till torrhet
  • PES-membran med högt flöde har mycket låg proteinbindning och låga extraherbara ämnen
Designad för maximal flexibilitet och provåtervinning
  • Låg inre yta och membranarea för överlägsen återhämtning från mycket utspädda lösningar
  • Två metoder för enkel återhämtning av koncentrat:
    • Pipettera koncentratet direkt från den döda stoppfickan i koncentratorn
    • Vänd omvänd koncentratet i återvinningslocket, som kan förseglas för förvaring
    • Båda metoderna ger nästan totalt koncentratåtervinning på mer än 90 %
  • Volymgradering för enkel övervakning av koncentratvolymen och 8 μl dödlägesvolym
  • Universell kompatibilitet med svängskopa eller rotorer med fast vinkel som accepterar 15 ml centrifugrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Ultrafiltrering
För användning med (utrustning) centrifug
Material (membran) PES
MWCO 50 kDa
Provvolym Upp till 3 ml
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 1,3 cm 2
För användning med (applikation) Koncentration, avsaltning och buffertapplikationer
Material för hölje Polykarbonat
Max. Tvinga Svängskoprotor: 4000 xg, rotor med fast vinkel: 9000 xg (3-50 kDa MWCO); 12 000 xg (100 kDa+ MWCO)
Kvantitet 25/förpackning
Typ Centrifugalkoncentrator
Volym (metrisk) 2 mL
Längd (metrisk) 126 mm
Bredd (metrisk) 17.8 mm