Läs mer
Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Produktkod. 10073930 Handla allt Sartorius Produkter
MWCO:
0,2 μm
0,2μ m
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50 och 100 kDa
50 kDa
Kvantitet:
100/förpackning
25/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 10073930
Brand: Sartorius VS0122
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en enkel koncentrationsprocedur i ett steg. Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugal Concentrators är ultrafiltreringsanordningar för engångsbruk för koncentration av biologiska prover med startvolymer upp till 500 μL. Finns med PES-membran i ett brett spektrum av molekylviktsgränser.
  • Patenterad vertikal membrandesign och tunn kanalfiltreringskammare minimerar membrannedsmutsning och ger höghastighetskoncentrationer
  • Koncentrera återvinningar av> 90 % kan nås på mindre än 30 minuter
  • Dödstoppsfickan förhindrar koncentration till torrhet för säker provkoncentration
  • Universal rotorkompatibilitet: kan användas i rotorer med fast vinkel som accepterar 2,2 ml centrifugrör
  • PES-membran med hög flöde för ultrasnabb koncentration
  • Bekväm återvinning av koncentrat genom pipettering
  • Tydligt hölje med volymgradering för enkel avläsning/övervakning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Ultrafiltrering
För användning med (utrustning) centrifug
Material (membran) PES
MWCO 30 kDa
Provvolym 500 mL
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 64,5 mm 2
Material för hölje Polykarbonat
Kvantitet 100/förpackning
Volym (metrisk) 0.5 mL
Längd (metrisk) 50 mm