Läs mer
Sartorius™ Vivaspin™ 500 Centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Produktkod. 10125580 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50 och 100 kDa
50 kDa
Kvantitet:
100/förpackning
25/förpackning
Unit Size:
Paket med 100
Paket med 25
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. MWCO Kvantitet Unit Size
10125580 10 kDa 100/förpackning Paket med 100
10019460 10 kDa 25/förpackning Paket med 25
10719001 5 kDa 100/förpackning Paket med 100
10029510 5 kDa 25/förpackning Paket med 25
10681842 30 kDa 25/förpackning Paket med 25
10029470 50 kDa 25/förpackning Paket med 25
10375361 100 kDa 25/förpackning Paket med 25
10459512 50 kDa 100/förpackning Paket med 100
10073930 30 kDa 100/förpackning -
10499701 300 kDa 25/förpackning Paket med 25
10223621 100 kDa 100/förpackning Paket med 100
10767052 300 kDa 100/förpackning Paket med 100
10727632 1000 kDa 25/förpackning Paket med 25
10174281 1000 kDa 100/förpackning Paket med 100
10184281 - 25/förpackning Paket med 25
10658961 - 100/förpackning Paket med 100
10440282 3 kDa 25/förpackning Paket med 25
10488742 5, 10, 30, 50 och 100 kDa 25/förpackning Paket med 25
10689151 3 kDa 100/förpackning Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Product Code. 10125580 Supplier Sartorius™ Supplier No. VS0102
Besparingar på stamcellsforskning
Använd kampanjkoden 28032
View all promotions
I lager
Ger en enkel koncentrationsprocedur i ett steg. Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugal Concentrators är ultrafiltreringsanordningar för engångsbruk för koncentration av biologiska prover med startvolymer upp till 500 μL. Finns med PES-membran i ett brett spektrum av molekylviktsgränser.
  • Patenterad vertikal membrandesign och tunn kanalfiltreringskammare minimerar membrannedsmutsning och ger höghastighetskoncentrationer
  • Koncentrera återvinningar av> 90 % kan nås på mindre än 30 minuter
  • Dödstoppsfickan förhindrar koncentration till torrhet för säker provkoncentration
  • Universal rotorkompatibilitet: kan användas i rotorer med fast vinkel som accepterar 2,2 ml centrifugrör
  • PES-membran med hög flöde för ultrasnabb koncentration
  • Bekväm återvinning av koncentrat genom pipettering
  • Tydligt hölje med volymgradering för enkel avläsning/övervakning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Ultrafiltrering
Material (membran) PES
MWCO 10 kDa
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 64,5 mm 2
Material för hölje Polykarbonat
Kvantitet 100/förpackning
Typ Centrifugal Concentrators
Volym (metrisk) 0.5 mL
Längd (metrisk) 50 mm
För användning med (utrustning) centrifug
Provvolym 500 mL