Läs mer
Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugalkoncentratorer
Produktkod. 10488742 Handla allt Sartorius Produkter
MWCO:
0,2 μm
0,2μ m
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50 och 100 kDa
50 kDa
Kvantitet:
100/förpackning
25/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 10488742
Brand: Sartorius VS01S1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger en enkel koncentrationsprocedur i ett steg. Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugal Concentrators är ultrafiltreringsanordningar för engångsbruk för koncentration av biologiska prover med startvolymer upp till 500 μL. Finns med PES-membran i ett brett spektrum av molekylviktsgränser.
  • Patented vertical membrane design and thin channel filtration chamber minimizes membrane fouling and provides high speed concentrations
  • Concentrate recoveries of > 90% can be reached in less than 30 minutes
  • The dead stop pocket prevents concentration to dryness for safe sample concentration
  • Universal rotor compatibility: can be used in fixed angle rotors accepting 2.2mL centrifuge tubes
  • High-flux PES membranes for ultra-fast concentration
  • Convenient concentrate recovery by pipetting
  • Clear housing with volume graduation for easy reading/monitoring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Single-use
Filtertyp Ultrafiltration
För användning med (utrustning) Centrifuge
Material (membran) PES
MWCO 5, 10, 30, 50 och 100 kDa
Provvolym 500 mL
Sterilitet Non-sterile
Filtreringsområde 64.5m m2
Material för hölje Polycarbonate
Kvantitet 25/förpackning
Volym (metrisk) 500 μL
Längd (metrisk) 50 mm