Beskrivning
Ger en enkel koncentrationsprocedur i ett steg. Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugal Concentrators är ultrafiltreringsanordningar för engångsbruk för koncentration av biologiska prover med startvolymer upp till 500 μL. Finns med PES-membran i ett brett spektrum av molekylviktsgränser.
- Patenterad vertikal membrandesign och tunn kanalfiltreringskammare minimerar membrannedsmutsning och ger höghastighetskoncentrationer
- Koncentrera återvinningar av> 90 % kan nås på mindre än 30 minuter
- Dödstoppsfickan förhindrar koncentration till torrhet för säker provkoncentration
- Universal rotorkompatibilitet: kan användas i rotorer med fast vinkel som accepterar 2,2 ml centrifugrör
- PES-membran med hög flöde för ultrasnabb koncentration
- Bekväm återvinning av koncentrat genom pipettering
- Tydligt hölje med volymgradering för enkel avläsning/övervakning
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Ultrafiltrering |
| För användning med (utrustning) | centrifug |
| Material (membran) | PES |
| MWCO | 300 kDa |
| Provvolym | 500 mL |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 64,5 mm 2 |
| Material för hölje | Polykarbonat |
| Kvantitet | 25/förpackning |
| Visa mer |