Läs mer
Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugalkoncentratorer
Handla allt Sartorius Produkter
MWCO:
0,2 μm
0,2μ m
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50 och 100 kDa
50 kDa
Kvantitet:
100/förpackning
25/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Beskrivning
Ger en enkel koncentrationsprocedur i ett steg. Sartorius Vivaspin™ 500 Centrifugal Concentrators är ultrafiltreringsanordningar för engångsbruk för koncentration av biologiska prover med startvolymer upp till 500 μL. Finns med PES-membran i ett brett spektrum av molekylviktsgränser.
- Patented vertical membrane design and thin channel filtration chamber minimizes membrane fouling and provides high speed concentrations
- Concentrate recoveries of > 90% can be reached in less than 30 minutes
- The dead stop pocket prevents concentration to dryness for safe sample concentration
- Universal rotor compatibility: can be used in fixed angle rotors accepting 2.2mL centrifuge tubes
- High-flux PES membranes for ultra-fast concentration
- Convenient concentrate recovery by pipetting
- Clear housing with volume graduation for easy reading/monitoring
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Single-use |
| Filtertyp | Ultrafiltration |
| För användning med (utrustning) | Centrifuge |
| Material (membran) | PES |
| MWCO | 1000 kDa |
| Provvolym | 500 mL |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Filtreringsområde | 64.5m m2 |
| Material för hölje | Polycarbonate |
| Kvantitet | 25/förpackning |
| Visa mer |