Läs mer
Sartorius Vivaspin™ 6 centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Produktkod. 10449512 Handla allt Sartorius Produkter
MWCO:
0,2μ m
0.2 μm
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50, and 100 kDa
50 kDa
Kvantitet:
100/Pk.
25/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 10449512
Brand: Sartorius VS0672
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå snabb provkoncentration och hög återhämtning. Sartorius Vivaspin™ 6 centrifugalkoncentratorer är den enda enheten i sin storlek som kan behandla 6 ml prover. De har dubbla vertikala membran och inbyggda dead stop-fickor. Finns med PES-membran i ett brett spektrum av molekylviktsgränser.
Utvecklad för att erbjuda ökad volymflexibilitet och prestanda
  • Kompakta rör kan bearbeta upp till en imponerande initialvolym på 6 ml
  • Optimalt lämpad för koncentration av antikropps-, protein-, nanopartikel- och virusprover
  • Universal rotorkompatibilitet:
    • Använd i antingen svängskopa eller rotorer med fast vinkel som accepterar standardprovrör på 15 ml konisk botten
Snabb, säker och enkel koncentration
  • Har premium PES-membran med hög genomströmning
  • Twin vertikal membrandesign leder till oöverträffad filtreringshastighet och över 100-faldig koncentration
  • Dödstoppsfickan förhindrar koncentration till torrhet för säker provkoncentration
  • Nästan fullständig återvinning av koncentrat på över 90 %
  • Återstående volym är lätt att se med de tryckta graderingarna och det tydliga huset
  • Modifierad död stoppficka förenklar ytterligare direkt pipettåtervinning av det slutliga koncentratet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Ultrafiltrering
För användning med (utrustning) centrifug
Material (membran) PES
MWCO 0,2μ m
Porstorlek 0,2μ m
Provvolym 6 mL
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 2,58 cm 2
Material för hölje Polykarbonat
Kvantitet 100/Pk.
Volym (metrisk) 6 mL
Längd (metrisk) 122 mm