Läs mer
Sartorius Vivaspin™ 6 centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Produktkod. 10767461 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
MWCO:
0,2 μm
0,2μ m
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50 och 100 kDa
50 kDa
Kvantitet:
100/förpackning
25/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Kvantitet Förpackningsstorlek
10767461 5 kDa 25/förpackning Paket med 25
16656752 10 kDa 25/förpackning -
10421243 10 kDa 100/förpackning Paket med 100
16676752 10 kDa 100/förpackning -
10293471 5 kDa 100/förpackning Paket med 100
10029460 30 kDa 25/förpackning Paket med 25
10384981 30 kDa 100/förpackning Paket med 100
10395021 50 kDa 25/förpackning Paket med 25
10588191 50 kDa 100/förpackning Paket med 100
10120901 100 kDa 100/förpackning Paket med 100
10009640 100 kDa 25/förpackning Paket med 25
11741826 300 kDa 25/förpackning Paket med 25
11740746 300 kDa 100/förpackning Paket med 100
10777461 1000 kDa 25/förpackning Paket med 25
10110951 1000 kDa 100/förpackning Paket med 100
10059520 0,2 μm 25/förpackning Paket med 25
10449512 0,2μ m 100/förpackning Paket med 100
11770746 3 kDa 100/förpackning Paket med 100
10150203 3 kDa 25/förpackning Paket med 25
10738421 5, 10, 30, 50 och 100 kDa 25/förpackning Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 10767461 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer VS0611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2800.00 SEK
    2670.70 SEK / Paket med 25
    Save 129.30 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå snabb provkoncentration och hög återhämtning. Sartorius Vivaspin™ 6 centrifugalkoncentratorer är den enda enheten i sin storlek som kan behandla 6 ml prover. De har dubbla vertikala membran och inbyggda dead stop-fickor. Finns med PES-membran i ett brett spektrum av molekylviktsgränser.
Utvecklad för att erbjuda ökad volymflexibilitet och prestanda
  • Kompakta rör kan bearbeta upp till en imponerande initialvolym på 6 ml
  • Optimalt lämpad för koncentration av antikropps-, protein-, nanopartikel- och virusprover
  • Universal rotorkompatibilitet:
    • Använd i antingen svängskopa eller rotorer med fast vinkel som accepterar standardprovrör på 15 ml konisk botten
Snabb, säker och enkel koncentration
  • Har premium PES-membran med hög genomströmning
  • Twin vertikal membrandesign leder till oöverträffad filtreringshastighet och över 100-faldig koncentration
  • Dödstoppsfickan förhindrar koncentration till torrhet för säker provkoncentration
  • Nästan fullständig återvinning av koncentrat på över 90 %
  • Återstående volym är lätt att se med de tryckta graderingarna och det tydliga huset
  • Modifierad död stoppficka förenklar ytterligare direkt pipettåtervinning av det slutliga koncentratet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Ultrafiltrering
Material (membran) PES
MWCO 5 kDa
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 2,58 cm 2
Material för hölje Polykarbonat
Kvantitet 25/förpackning
Volym (metrisk) 6 mL
Längd (metrisk) 122 mm
För användning med (utrustning) centrifug
Provvolym 6 mL