Läs mer
Sartorius Vivaspin™ 6 centrifugalkoncentratorer
Produktkod. 16656752 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
MWCO:
0,2 μm
0,2μ m
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
5, 10, 30, 50 och 100 kDa
50 kDa
Kvantitet:
100/förpackning
25/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Kvantitet unitSize
16656752 10 kDa 25/förpackning -
10421243 10 kDa 100/förpackning Paket med 100
16676752 10 kDa 100/förpackning -
10767461 5 kDa 25/förpackning Paket med 25
10293471 5 kDa 100/förpackning Paket med 100
10029460 30 kDa 25/förpackning Paket med 25
10384981 30 kDa 100/förpackning Paket med 100
10395021 50 kDa 25/förpackning Paket med 25
10588191 50 kDa 100/förpackning Paket med 100
10120901 100 kDa 100/förpackning Paket med 100
10009640 100 kDa 25/förpackning Paket med 25
11741826 300 kDa 25/förpackning Paket med 25
11740746 300 kDa 100/förpackning Paket med 100
10777461 1000 kDa 25/förpackning Paket med 25
10110951 1000 kDa 100/förpackning Paket med 100
10059520 0,2 μm 25/förpackning Paket med 25
10449512 0,2μ m 100/förpackning Paket med 100
11770746 3 kDa 100/förpackning Paket med 100
10150203 3 kDa 25/förpackning Paket med 25
10738421 5, 10, 30, 50 och 100 kDa 25/förpackning Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 16656752 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer VS0601
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå snabb provkoncentration och hög återhämtning. Sartorius Vivaspin™ 6 centrifugalkoncentratorer är den enda enheten i sin storlek som kan behandla 6 ml prover. De har dubbla vertikala membran och inbyggda dead stop-fickor. Finns med PES-membran i ett brett spektrum av molekylviktsgränser.
Developed to offer increased volume flexibility and performance
  • Compact tubes can process up to an impressive 6mL initial volume
  • Optimally suited for the concentration of antibody, protein, nanoparticle and virus samples
  • Universal rotor compatibility:
    • Use in either swing bucket or fixed angle rotors accepting standard 15mL conical bottom test tubes
Fast, safe and easy concentration
  • Features premium, high-throughput PES membranes
  • Twin vertical membrane design lead to unparalleled filtration speed and over 100-fold concentration
  • The dead stop pocket prevents concentration to dryness for safe sample concentration
  • Nearly complete concentrate recovery of over 90%
  • Remaining volume is easy to see with the printed graduations and clear housing
  • Modified dead stop pocket further simplifies direct pipette recovery of the final concentrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Single-use
Filtertyp Ultrafiltration
För användning med (utrustning) Centrifuge
Material (membran) PES
MWCO 10 kDa
Provvolym 6 mL
Sterilitet Non-sterile
Filtreringsområde 2.58 cm2
Material för hölje Polycarbonate
Kvantitet 25/förpackning
Volym (metrisk) 6 mL
Längd (metrisk) 122 mm