Läs mer
Sartorius™ Vivaspin™ Turbo 15 PES Centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Produktkod. 12643465 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
5 kDa
50 kDa
Kvantitet:
12/förpackning
48/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 48
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Kvantitet Förpackningsstorlek
12643465 5 kDa 12/förpackning Paket med 12
12663465 10 kDa 12/förpackning Paket med 12
12674863 50 kDa 48/förpackning Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12643465 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer VS15T11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1975.00 SEK
    1886.04 SEK / Paket med 12
    Save 88.96 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Kombinerar högflux, dubbla membran med en elegant inre design för överlägsen prestanda. Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Centrifugal Concentrators levererar ultrasnabb koncentration och praktiskt taget fullständig återhämtning av koncentrat. Finns i en rad MWCO i 12-pack eller praktiska 48-pack fodral.
Dubbla vertikala membran och en elegant inre design för ultrasnabb koncentration
  • I en enda centrifugering kan 15 ml lösningar koncentreras upp till 150x på 10-30 minuter
  • Stora PES-membran med högt flöde har ultralåg proteinbindning och låga extraherbara ämnen
  • Högt, konstant filtreringstryck tillåter optimalt tvärflöde för att minimera membrannedsmutsning
Designad för maximal bekvämlighet, säkerhet och provåtervinning
  • Kantig, pipettvänlig ficka underlättar enkel retentatåtervinning på mer än 95 %
  • Eliminerar risken för provfiltrering till torrhet
  • Stabilt, inert polystyrenhus med hög kemisk kompatibilitet (pH 1-14)
  • UV-skarvningsteknik för en smidig övergång mellan membran och hölje
  • Volymgradering för enkel övervakning av koncentratvolymen och 100 μl dead-stop volym
Universell kompatibilitet för rotorer som accepterar 50 ml koniska bottenrör
  • Hanterar provvolymer upp till 15 ml i rotorer med svängskopor (11 ml i rotorer med fast vinkel)
  • Designad för rotorer som rymmer Falcon 50mL koniska rör:
    • Beckman Allegra 25R med TS-5.1-500 utsvängbar rotor, BUC 5 skopor, adaptrar
    • Beckman TA-10.250 25° fast vinkelrotor med 356966 adaptrar
    • Multifuge 3 SR med 75006445 rotor, 75006441 skopor, adaptrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Ultrafiltrering
Material (membran) PES
MWCO 5 kDa
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 7,2 cm 2
För användning med (applikation) Tillämpningar för koncentration, avsaltning eller buffertbyte
Material för hölje Polystyren
Max. Tvinga 4,000 x g
Kvantitet 12/förpackning
Typ Centrifugalkoncentrator
Volym (metrisk) 11 mL
Längd (metrisk) 11.8 cm
Bredd (metrisk) 27 mm
För användning med (utrustning) centrifug
Provvolym 15 mL