Läs mer
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 PES Centrifugalkoncentratorer
BIOPHARMA
Produktkod. 12644863 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Kvantitet:
12/förpackning
48/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 48
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Kvantitet unitSize
12644863 3 kDa 12/förpackning Paket med 12
12684863 100 kDa 12/förpackning Paket med 12
12643465 5 kDa 12/förpackning Paket med 12
12664863 50 kDa 12/förpackning Paket med 12
12663465 10 kDa 12/förpackning Paket med 12
16696752 10 kDa 12/förpackning -
12683465 30 kDa 12/förpackning Paket med 12
12673465 10 kDa 48/förpackning -
16616762 10 kDa 48/förpackning -
12653465 5 kDa 48/förpackning Paket med 48
12693465 30 kDa 48/förpackning Paket med 48
12694863 100 kDa 48/förpackning Paket med 48
12674863 50 kDa 48/förpackning Paket med 48
12654863 3 kDa 48/förpackning Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 12644863 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer VS15T91
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Kombinerar högflux, dubbla membran med en elegant inre design för överlägsen prestanda. Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Centrifugal Concentrators levererar ultrasnabb koncentration och praktiskt taget fullständig återhämtning av koncentrat. Finns i en rad MWCO i 12-pack eller praktiska 48-pack fodral.
Dubbla vertikala membran och en elegant inre design för ultrasnabb koncentration
  • I en enda centrifugering kan 15 ml lösningar koncentreras upp till 150x på 10-30 minuter
  • Stora PES-membran med högt flöde har ultralåg proteinbindning och låga extraherbara ämnen
  • Högt, konstant filtreringstryck tillåter optimalt tvärflöde för att minimera membrannedsmutsning
Designad för maximal bekvämlighet, säkerhet och provåtervinning
  • Kantig, pipettvänlig ficka underlättar enkel retentatåtervinning på mer än 95 %
  • Eliminerar risken för provfiltrering till torrhet
  • Stabilt, inert polystyrenhus med hög kemisk kompatibilitet (pH 1-14)
  • UV-skarvningsteknik för en smidig övergång mellan membran och hölje
  • Volymgradering för enkel övervakning av koncentratvolymen och 100 μl dead-stop volym
Universell kompatibilitet för rotorer som accepterar 50 ml koniska bottenrör
  • Hanterar provvolymer upp till 15 ml i rotorer med svängskopor (11 ml i rotorer med fast vinkel)
  • Designad för rotorer som rymmer Falcon 50mL koniska rör:
    • Beckman Allegra 25R med TS-5.1-500 utsvängbar rotor, BUC 5 skopor, adaptrar
    • Beckman TA-10.250 25° fast vinkelrotor med 356966 adaptrar
    • Multifuge 3 SR med 75006445 rotor, 75006441 skopor, adaptrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Ultrafiltrering
För användning med (utrustning) centrifug
Material (membran) PES
MWCO 3 kDa
Provvolym 15 mL
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 7,2 cm 2
För användning med (applikation) Tillämpningar för koncentration, avsaltning eller buffertbyte
Material för hölje Polystyren
Max. Tvinga 4,000 x g
Kvantitet 12/förpackning
Typ Centrifugalkoncentrator
Volym (metrisk) 11 mL
Längd (metrisk) 11.8 cm
Bredd (metrisk) 27 mm