Beskrivning
Kombinerar högflux, dubbla membran med en elegant inre design för överlägsen prestanda. Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 Centrifugal Concentrators levererar ultrasnabb koncentration och praktiskt taget fullständig återhämtning av koncentrat. Finns i en rad MWCO i 12-pack eller praktiska 48-pack fodral.
Dubbla vertikala membran och en elegant inre design för ultrasnabb koncentration
- I en enda centrifugering kan 15 ml lösningar koncentreras upp till 150x på 10-30 minuter
- Stora PES-membran med högt flöde har ultralåg proteinbindning och låga extraherbara ämnen
- Högt, konstant filtreringstryck tillåter optimalt tvärflöde för att minimera membrannedsmutsning
- Kantig, pipettvänlig ficka underlättar enkel retentatåtervinning på mer än 95 %
- Eliminerar risken för provfiltrering till torrhet
- Stabilt, inert polystyrenhus med hög kemisk kompatibilitet (pH 1-14)
- UV-skarvningsteknik för en smidig övergång mellan membran och hölje
- Volymgradering för enkel övervakning av koncentratvolymen och 100 μl dead-stop volym
- Hanterar provvolymer upp till 15 ml i rotorer med svängskopor (11 ml i rotorer med fast vinkel)
- Designad för rotorer som rymmer Falcon 50mL koniska rör:
- Beckman Allegra 25R med TS-5.1-500 utsvängbar rotor, BUC 5 skopor, adaptrar
- Beckman TA-10.250 25° fast vinkelrotor med 356966 adaptrar
- Multifuge 3 SR med 75006445 rotor, 75006441 skopor, adaptrar
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Ultrafiltrering |
| För användning med (utrustning) | centrifug |
| Material (membran) | PES |
| MWCO | 5 kDa |
| Provvolym | 15 mL |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 7,2 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Tillämpningar för koncentration, avsaltning eller buffertbyte |
| Material för hölje | Polystyren |
| Visa mer |